Få mere at vide
2-Bromobenzothiazol, 99%
Beskrivelse
2-Brombenzothiazol, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Brombenzothiazol, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, syrer og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromobenzothiazole |
| Smeltepunkt | 39 °C til 43 °C |
| Farve | Gul |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 214.08 |
| Procent renhed | 99% |
| Fysisk form | Krystallinsk fast stof |