Få mere at vide
2-Bromobenzothiazol, 99%
Artikelnummer. 15449908
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15449908 1 g 1g
15459908 5 g 5g
15469908 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15449908 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63286.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2516-40-7 | C7H4BrNS | 214,08 g/mol
2-Brombenzothiazol, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Brombenzothiazol, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2516-40-7
Molekylær formel C7H4BrNS
Molekylvægt (g/mol) 214.08
MDL nummer MFCD02681887
InChI nøgle DRLMMVPCYXFPEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzothiazole, 2-bromobenzo d thiazole, benzothiazole, 2-bromo, dsstox_cid_1498, dsstox_rid_76188, dsstox_gsid_21498, 2-bromobenzthiazole, 2-bromo benzothiazole, 2-bromo-benzothiazole, acmc-20a0ou
PubChem CID 612040
IUPAC navn 2-brom-1,3-benzothiazol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobenzothiazole
Smeltepunkt 39°C to 43°C
Farve Gul
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 214.08
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk fast stof