Få mere at vide
2-Bromobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromobenzoic Acid |
| CAS | 88-65-3 |
| Molekylær formel | C7H5BrO2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | o-Bromobenzoic Acid, NSC 176122, NSC 6976 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| SMIL | OC(=O)c1ccccc1Br |
| IUPAC navn | 2-bromobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.02 |
| Formel vægt | 199.9473 |