Få mere at vide
2-Brombenzo[b]thiophen,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10728815
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10728815 250 mg 250mg
10633615 1 g 1g
10026704 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10728815 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC12210CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 5394-13-8
Molekylær formel C8H5BrS
Molekylvægt (g/mol) 213.092
MDL nummer MFCD08435846
InChI nøgle WIFMYMXKTAVDSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo, 2-bromobenzothiophene, bromobenzothiophene, 2-bromobenzthiophene, bromobenzo b thiophene, 2-bromo-benzo b thiophene, 2-bromobenzo b-thiophene
PubChem CID 94786
IUPAC navn 2-brom-1-benzothiophen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobenzo[b]thiophene
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 213.1
Procent renhed 97%