Få mere at vide
2-Brombenzimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivelse
Reaktant i syntesen af substituerede benzimidazoler. 2-Brombenzimidazol er udgangsforbindelsen i syntesen af polyhalogenobenzimidazoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reaktant i syntesen af substituerede benzimidazoler. 2-Brombenzimidazol er udgangsforbindelsen i syntesen af polyhalogenobenzimidazoler.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Reaktant i syntesen af substituerede benzimidazoler. 2-Brombenzimidazol er udgangsforbindelsen i syntesen af polyhalogenobenzimidazoler.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromobenzimidazole |
| Smeltepunkt | 195°C to 201°C |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-bromobenzimidazole, 2-bromo-1h-benzo d imidazole, 2-bromo-1h-1,3-benzodiazole, 2-bromo-1h-benzoimidazole, 1h-benzimidazole, 2-bromo, bromobenzimidazole, bromo-benzimidazole, pubchem16113, acmc-1an7o, 1h-benzimidazole,2-bromo |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 197.03 |
| Procent renhed | 99% |