Få mere at vide
2-Brombenzimidazol, 99%
Artikelnummer. 11356579
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11356579 5 g 5g
11346579 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356579 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26183.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 54624-57-6 | C7H5BrN2 | 197,035 g/mol
Reaktant i syntesen af substituerede benzimidazoler. 2-Brombenzimidazol er udgangsforbindelsen i syntesen af polyhalogenobenzimidazoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reaktant i syntesen af substituerede benzimidazoler. 2-Brombenzimidazol er udgangsforbindelsen i syntesen af polyhalogenobenzimidazoler.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54624-57-6
Molekylær formel C7H5BrN2
Molekylvægt (g/mol) 197.035
MDL nummer MFCD00160009
InChI nøgle PHPYXVIHDRDPDI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776281
IUPAC navn 2-brom-lH-benzimidazol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobenzimidazole
Smeltepunkt 195 °C til 201 °C
Mængde 5 g
Synonym 2-bromobenzimidazole, 2-bromo-1h-benzo d imidazole, 2-bromo-1h-1,3-benzodiazole, 2-bromo-1h-benzoimidazole, 1h-benzimidazole, 2-bromo, bromobenzimidazole, bromo-benzimidazole, pubchem16113, acmc-1an7o, 1h-benzimidazole,2-bromo
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 197.03
Procent renhed 99%