Få mere at vide
2-bromobenzensulfonylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11490224
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490224 5 g 5g
11480224 1 g 1g
11400234 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490224 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13645.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
CAS: 2905-25-1 | C6H4BrClO2S | 255,51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2905-25-1
Molekylær formel C6H4BrClO2S
Molekylvægt (g/mol) 255.51
MDL nummer MFCD00051971
InChI nøgle VFPWGZNNRSQPBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-bromobenzenesulphonyl chloride, 2-bromosulfonyl chloride, o-bromobenzenesulfonyl chloride, 2-bromophenylsulfonyl chloride, 2-bromobenzenesulfonylchloride, 2-bromobenzenesulphonylchloride, 2-bromophenyl chlorosulfone, 2-bromo-benzenesulfonyl chloride, 2-bromobenzene sulfonyl chloride
PubChem CID 520403
SMIL ClS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 48 °C til 52 °C
Kogepunkt 127 °C til 128 °C (2,4 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2692202
Følsomhed Fugtfølsom
IUPAC navn 2-brombenzensulfonylchlorid
Formel vægt 255.52
Procent renhed 98%