Få mere at vide
2-bromobenzensulfonylchlorid, 97 %
Artikelnummer. 10606403 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10606403 1 g Glasflaske 1g
10401501 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10606403 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 306440010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2905-25-1 | C6H4BrClO2S | 255,51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2905-25-1
Molekylær formel C6H4BrClO2S
Molekylvægt (g/mol) 255.51
MDL nummer MFCD00051971
InChI nøgle VFPWGZNNRSQPBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-bromobenzenesulphonyl chloride, 2-bromosulfonyl chloride, o-bromobenzenesulfonyl chloride, 2-bromophenylsulfonyl chloride, 2-bromobenzenesulfonylchloride, 2-bromobenzenesulphonylchloride, 2-bromophenyl chlorosulfone, 2-bromo-benzenesulfonyl chloride, 2-bromobenzene sulfonyl chloride
PubChem CID 520403
IUPAC navn 2-brombenzensulfonylchlorid
SMIL ClS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobenzenesulfonyl chloride
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 50,0 °C til 51,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (ex Cl) (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4SO2Cl
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes
Formel vægt 255.52
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromobenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromobenzenesulfonyl chloride