Få mere at vide
2-Bromobenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromobenzaldehyde |
| CAS | 6630-33-7 |
| Molekylær formel | C7H5BrO |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | o-Bromobenzaldehyde, 1-Bromo-2-formylbenzene, 2-Bromobenzenecarboxaldehyde, NSC 60390, o-Bromobenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H |
| SMIL | Brc1ccccc1C=O |
| IUPAC navn | 2-bromobenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.02 |
| Formel vægt | 183.9524 |