Få mere at vide
2-Bromoanthraquinon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17241236 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17241236 1 g
17251236 5 g
17261236 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17241236 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 467790010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 572-83-8
Molekylær formel C14H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 287.11
InChI nøgle VTSDGYDTWADUJQ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-brom-9,10-dihydroanthracen-9,10-dion
SMIL BrC1=CC=C2C(=O)C3=CC=CC=C3C(=O)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoanthraquinone
Smeltepunkt 208.0°C
Mængde 1 g
Formel vægt 287.11