Få mere at vide
2-Bromoanthracen, TRC
Artikelnummer. 30336191
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30336191 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30336191 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB680133100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoanthracene
CAS 7321-27-9
Molekylær formel C14 H9 Br
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H9Br/c15-14-6-5-12-7-10-3-1-2-4-11(10)8-13(12)9-14/h1-9H
SMIL BrC=1C=CC2=CC=3C=CC=CC3C=C2C1
IUPAC navn 2-bromoanthracen
Molekylvægt (g/mol) 257.12526
Formel vægt 255.9888