Få mere at vide
2-Bromoanthracen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15264408 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15264408 1 g 1g
15274408 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15264408 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454880010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 7321-27-9 | C14H9Br | 257.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7321-27-9
Molekylær formel C14H9Br
Molekylvægt (g/mol) 257.13
MDL nummer MFCD07784002
InChI nøgle PYXBCVWIECUMDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-anthracene, anthracene, 2-bromo, pubchem19987, acmc-209opw, ksc377a5l
PubChem CID 12346099
IUPAC navn 2-bromanthracen
SMIL BrC1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoanthracene
Smeltepunkt 220,0 °C til 221,5 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 257.13
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromoanthracene, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.