Få mere at vide
2-Bromoanilin, TRC
Artikelnummer. 30334736
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30334736 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30334736 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6799505G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoaniline
CAS 615-36-1
Molekylær formel C6 H6 Br N
Mængde 5 g
Synonym Aniline, o-bromo- (8CI), 2-Bromobenzenamine, 2-Amino-1-bromobenzene, 2-Aminobromobenzene, 2-Bromoaniline, 2-Bromophenylamine, NSC 7086, o-Aminobromobenzene, o-Bromoaniline
InChI formel InChI=1S/C6H6BrN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
SMIL Nc1ccccc1Br
IUPAC navn 2-bromoanilin
Molekylvægt (g/mol) 172.0225
Formel vægt 170.9684