missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Bromoadenine, TRC

Artikelnummer. 30337527
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30337527 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30337527 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB282925100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Bromoadenine
CAS 28128-25-8
Molekylær formel C5 H4 Br N5
Mængde 100 mg
Synonym 2-Bromo-9H-purin-6-amine, 2-Bromo-1H-purin-6-amine, 2-Bromo-7H-purin-6-amine, 2-Bromoadenine, NSC 52757
InChI formel InChI=1S/C5H4BrN5/c6-5-10-3(7)2-4(11-5)9-1-8-2/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
SMIL Nc1nc(Br)nc2nc[nH]c12
IUPAC navn 2-bromo-7H-purin-6-amine
Molekylvægt (g/mol) 214.023
Formel vægt 212.965
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.