missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromoadenine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromoadenine |
| CAS | 28128-25-8 |
| Molekylær formel | C5 H4 Br N5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Bromo-9H-purin-6-amine, 2-Bromo-1H-purin-6-amine, 2-Bromo-7H-purin-6-amine, 2-Bromoadenine, NSC 52757 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4BrN5/c6-5-10-3(7)2-4(11-5)9-1-8-2/h1H,(H3,7,8,9,10,11) |
| SMIL | Nc1nc(Br)nc2nc[nH]c12 |
| IUPAC navn | 2-bromo-7H-purin-6-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.023 |
| Formel vægt | 212.965 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?