Få mere at vide
2-Bromoadamantane, 98%
Artikelnummer. 11409787
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409787 5 g 5g
11419787 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22760.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7314-85-4 | C10H15Br | 215.134 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7314-85-4
Molekylær formel C10H15Br
Molekylvægt (g/mol) 215.134
MDL nummer MFCD00074745
InChI nøgle RCXJARRRXOPXBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-adamantyl bromide, adamantane, 2-bromo, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 2-bromo, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decane, 2-bromo, 1r,3r,5r,7r-2-bromoadamantane, 2-bromo-adamantane, 2-bromanyladamantane, pubchem8752, 2alpha-bromoadamantane, 2-bromotricyclo 3.3.1.13.7 decane
PubChem CID 522482
IUPAC navn 2-bromadamantan
SMIL C1C2CC3CC1CC(C2)C3Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoadamantane
Smeltepunkt 136°C to 141°C
Mængde 5 g
Beilstein 4655839
Formel vægt 215.14
Procent renhed 98%