Få mere at vide
2-bromoakrylsyre, 95%
Artikelnummer. 11324504
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324504 1 g 1g
11334504 5 g 5g
15488789 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11324504 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01194.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-07-2026
CAS: 10443-65-9 | C3H3BrO2 | 150,96 g/mol
2-Bromakrylsyre bruges som råmateriale på QSAR-modeller til at forudsige mutagenicitet af acrylater. Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-bromacrylsyre bruges som råmateriale på QSAR-modeller til at forudsige mutagenicitet af acrylater. Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Det er
blandbart med vand.
Noter
Varmefølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10443-65-9
Molekylær formel C3H3BrO2
Molekylvægt (g/mol) 150.96
MDL nummer MFCD00014333
InChI nøgle HMENQNSSJFLQOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoacrylic acid, bromoacrylic acid, ccris 5478, .alpha.-bromoacrylic acid, 2-bromo-acrylic acid, alpha-bromo acrylic acid, 2-propenoic acid, bromo, acmc-1c0k4, 2-propenoic acid, 2-bromo
PubChem CID 82633
IUPAC navn 2-bromprop-2-ensyre
SMIL OC(=O)C(Br)=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoacrylic acid
Smeltepunkt 65°C to 70°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1740582
Formel vægt 150.96
Procent renhed 95%