Få mere at vide
2-Bromoacetylamino-3-(2-chlorobenzoyl)-5-(2-carbomethoxyethyl)thiophen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromoacetylamino-3-(2-chlorobenzoyl)-5-(2-carbomethoxyethyl)thiophene |
| CAS | 100827-79-0 |
| Molekylær formel | C17H15BrClNO4S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 5-[(2-Bromoacetyl)amino]-4-(2-chlorobenzoyl)-2-thiophenepropanoic Acid Methyl Ester, 5-[(Bromoacetyl)amino]-4-(2-chlorobenzoyl)-2-thiophenepropanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15BrClNO4S/c1-24-15(22)7-6-10-8-12(17(25-10)20-14(21)9-18)16(23)11-4-2-3-5-13(11)19/h2-5,8H,6-7,9H2,1H3,(H,20,21) |
| SMIL | COC(=O)CCc1cc(C(=O)c2ccccc2Cl)c(NC(=O)CBr)s1 |
| IUPAC navn | Methyl 3-[5-[(2-bromoacetyl)amino]-4-(2-chlorobenzoyl)thiophen-2-yl]propanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 444.73 |