Få mere at vide
2-Bromoacetylamino-3-(2-chlorobenzoyl)-5-(2-carbomethoxyethyl)thiophen, TRC
Artikelnummer. 30329037
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30329037 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30329037 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB67908510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoacetylamino-3-(2-chlorobenzoyl)-5-(2-carbomethoxyethyl)thiophene
CAS 100827-79-0
Molekylær formel C17H15BrClNO4S
Mængde 10 mg
Synonym 5-[(2-Bromoacetyl)amino]-4-(2-chlorobenzoyl)-2-thiophenepropanoic Acid Methyl Ester, 5-[(Bromoacetyl)amino]-4-(2-chlorobenzoyl)-2-thiophenepropanoic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C17H15BrClNO4S/c1-24-15(22)7-6-10-8-12(17(25-10)20-14(21)9-18)16(23)11-4-2-3-5-13(11)19/h2-5,8H,6-7,9H2,1H3,(H,20,21)
SMIL COC(=O)CCc1cc(C(=O)c2ccccc2Cl)c(NC(=O)CBr)s1
IUPAC navn Methyl 3-[5-[(2-bromoacetyl)amino]-4-(2-chlorobenzoyl)thiophen-2-yl]propanoat
Molekylvægt (g/mol) 444.73