Få mere at vide
2-bromoacetyl bromid, TRC
Artikelnummer. 30335182
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30335182 10 g
1 options
Artikelnummer. 30335182 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB67915010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromoacetyl bromide
CAS 598-21-0
Molekylær formel C2 H2 Br2 O
Mængde 10 g
Synonym Bromoacetyl Bromide, Monobromoacetyl Bromide, α-Bromoacetyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C2H2Br2O/c3-1-2(4)5/h1H2
SMIL BrCC(=O)Br
IUPAC navn 2-bromoacetyl bromid
Molekylvægt (g/mol) 201.84
Formel vægt 199.8472