Få mere at vide
2-Bromoacetyl-7-ethylbenzofuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromoacetyl-7-ethylbenzofuran |
| CAS | 593266-85-4 |
| Molekylær formel | C12H11BrO2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-Bromo-1-(7-ethyl-2-benzofuranyl)ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11BrO2/c1-2-8-4-3-5-9-6-11(10(14)7-13)15-12(8)9/h3-6H,2,7H2,1H3 |
| SMIL | CCc1cccc2cc(oc12)C(=O)CBr |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-(7-ethyl-1-benzofuran-2-yl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.12 |
| Formel vægt | 265.9942 |