Få mere at vide
2-Bromacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30343596
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30343596 250 g
1 options
Artikelnummer. 30343596 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB679065250G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoacetophenone
CAS 70-11-1
Molekylær formel C8H7BrO
Mængde 250 g
Synonym 1-Bromo-2-phenylethan-2-one, 1-Phenyl-2-bromoethanone, 2-Bromo-1-phenylethan-1-one, 2-Bromo-1-phenylethanone, 2-Bromoacetophenone, Benzoylmethyl Bromide, Bromoacetophenone, Bromomethyl Phenyl Ketone, NSC 9807, Phenacyl Bromide, Phenyl Bromomethyl Ketone, Stauffer 4644, alpha-Bromoacetophenone, beta-Bromoacetophenone, ω-Bromacetophenone, ω-Bromoacetophenone
InChI formel InChI=1S/C8H7BrO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMIL BrCC(=O)c1ccccc1
IUPAC navn 2-bromo-1-phenylethanon
Molekylvægt (g/mol) 199.04
Formel vægt 197.968