Learn More
2-Bromacetophenon, TRC
Product Code. 30344005
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 g
Product Code. Mængde
30344005 100 g
1 options
Product Code. 30344005 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB679065100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoacetophenone
CAS 70-11-1
Molekylær formel C8H7BrO
Mængde 100 g
Synonym 1-Bromo-2-phenylethan-2-one, 1-Phenyl-2-bromoethanone, 2-Bromo-1-phenylethan-1-one, 2-Bromo-1-phenylethanone, 2-Bromoacetophenone, Benzoylmethyl Bromide, Bromoacetophenone, Bromomethyl Phenyl Ketone, NSC 9807, Phenacyl Bromide, Phenyl Bromomethyl Ketone, Stauffer 4644, alpha-Bromoacetophenone, beta-Bromoacetophenone, ω-Bromacetophenone, ω-Bromoacetophenone
InChI formel InChI=1S/C8H7BrO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMIL BrCC(=O)c1ccccc1
IUPAC navn 2-bromo-1-phenylethanon
Molekylvægt (g/mol) 199.04
Formel vægt 197.968