Få mere at vide
2-bromoeddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30335730
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30335730 10 g
1 options
Artikelnummer. 30335730 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB67907510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromoacetic acid
CAS 79-08-3
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C2 H3 Br O2
Mængde 10 g
Synonym Acetic acid, bromo- (8CI,9CI), 2-Bromoacetic acid, 2-Bromoethanoic acid, Bromoacetate ion, Bromoacetic acid, Bromoethanoic acid, Carboxymethyl bromide, MBAA, Monobromoacetic acid, NSC 141, To NTu, α-Bromoacetic acid
InChI formel InChI=1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
SMIL OC(=O)CBr
IUPAC navn 2-bromoeddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 138.95
Formel vægt 137.9316
Procent renhed >95