Få mere at vide
2-bromoeddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30329535
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30329535 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30329535 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6790751G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromoacetic acid
CAS 79-08-3
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C2 H3 Br O2
Mængde 1 g
Synonym Acetic acid, bromo- (8CI,9CI), 2-Bromoacetic acid, 2-Bromoethanoic acid, Bromoacetate ion, Bromoacetic acid, Bromoethanoic acid, Carboxymethyl bromide, MBAA, Monobromoacetic acid, NSC 141, To NTu, α-Bromoacetic acid
InChI formel InChI=1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
SMIL OC(=O)CBr
IUPAC navn 2-bromoeddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 138.95
Formel vægt 137.9316
Procent renhed >95