Få mere at vide
2-bromoeddikesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromoacetic acid |
| CAS | 79-08-3 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C2 H3 Br O2 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Acetic acid, bromo- (8CI,9CI), 2-Bromoacetic acid, 2-Bromoethanoic acid, Bromoacetate ion, Bromoacetic acid, Bromoethanoic acid, Carboxymethyl bromide, MBAA, Monobromoacetic acid, NSC 141, To NTu, α-Bromoacetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5) |
| SMIL | OC(=O)CBr |
| IUPAC navn | 2-bromoeddikesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.95 |
| Vis mere |