Få mere at vide
2-bromoeddikesyre Phenylmethylester, TRC
Artikelnummer. 30345433
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30345433 100 g
1 options
Artikelnummer. 30345433 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB679115100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoacetic Acid Phenylmethyl Ester
CAS 5437-45-6
Molekylær formel C9H9BrO2
Mængde 100 g
Synonym Bromoacetic Acid Benzyl Ester, 2-Bromoacetic Acid Benzyl Ester, Benzyl 2-Bromoacetate, Benzyl Bromoacetate, Bromoacetic Acid Benzyl Ester, Merbac 35, NSC 16114, NSC 23980, Phenylmethyl Bromoacetate
InChI formel InChI=1S/C9H9BrO2/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
SMIL BrCC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC navn benzyl 2-bromoacetat
Molekylvægt (g/mol) 229.07
Formel vægt 227.9786