Få mere at vide
2'-Bromoacetanilid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Bromoacetanilide |
| CAS | 614-76-6 |
| Molekylær formel | C8H8BrNO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-(Acetylamino)bromobenzene, 2-Bromo-N-acetylaniline, 2'-Bromoacetanilide, N-(2- Bromophenyl)acetamide, N-Acetyl-2-bromoaniline, o-Bromoacetanilide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8BrNO/c1-6(11)10-8-5-3-2-4-7(8)9/h2-5H,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | O=C(NC1=CC=CC=C1Br)C |
| IUPAC navn | N-(2-bromophenyl)acetamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.06 |
| Formel vægt | 212.98 |