Få mere at vide
2'-Bromoacetanilide, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11334586
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334586 25 g 25g
11324586 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334586 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20132.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 614-76-6
Molekylær formel C8H8BrNO
Molekylvægt (g/mol) 214.06
MDL nummer MFCD00099252
InChI nøgle VOBKUOHHOWQHFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-bromophenyl acetamide, 2'-bromoacetanilide, o-bromoacetanilide, acetamide, n-2-bromophenyl, acetanilide, 2'-bromo, n-2-bromo-phenyl-acetamide, ortho-bromoacetanilide, 2/'-bromoacetanilide, acmc-209msx, 2-bromo-n-acetylaniline
PubChem CID 136416
IUPAC navn N-(2-bromophenyl)acetamide
SMIL CC(=O)NC1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Bromoacetanilide
Smeltepunkt 99°C
Mængde 25 g
Beilstein 2086970
Formel vægt 214.06
Procent renhed ≥98%