Få mere at vide
2'-Bromoacetanilid, 96%
Artikelnummer. 10822631 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10822631 5 g 5g
10586440 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10822631 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436330050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
CAS: 614-76-6 | C8H8BrNO | 214,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 614-76-6
Molekylær formel C8H8BrNO
Molekylvægt (g/mol) 214.06
MDL nummer MFCD00099252
InChI nøgle VOBKUOHHOWQHFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-bromophenyl acetamide, 2'-bromoacetanilide, o-bromoacetanilide, acetamide, n-2-bromophenyl, acetanilide, 2'-bromo, n-2-bromo-phenyl-acetamide, ortho-bromoacetanilide, 2/'-bromoacetanilide, acmc-209msx, 2-bromo-n-acetylaniline
PubChem CID 136416
IUPAC navn N-(2-bromphenyl)acetamid
SMIL CC(=O)NC1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Bromoacetanilide
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 100 °C til 102 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 214.06
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2'-Bromoacetanilide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.