Få mere at vide
2-bromoacetamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromoacetamide |
| CAS | 683-57-8 |
| Molekylær formel | C2 H4 Br N O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-Bromoacetamide, Bromoacetamide, NSC 77371, α-Bromoacetamide, Bromoacetamide, NSC 77371, α-Bromoacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4BrNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5) |
| SMIL | NC(=O)CBr |
| IUPAC navn | 2-bromoacetamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.96 |
| Formel vægt | 136.9476 |