Få mere at vide
2-bromoacetamid, 98%
Artikelnummer. 11493904
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493904 25 g 25g
11483904 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493904 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11926.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
CAS: 683-57-8 | C2H4BrNO | 137,964 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 683-57-8
Molekylær formel C2H4BrNO
Molekylvægt (g/mol) 137.964
MDL nummer MFCD00008025
InChI nøgle JUIKUQOUMZUFQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetamide, acetamide, 2-bromo, 2-bromo-acetamide, alpha-bromoacetamide, bromacetamide, bromoacetoamide, bromo acetamide, 2-bromoacetoamide, 2-bromo acetamide, sjyhcabiktp@
PubChem CID 69632
IUPAC navn 2-bromacetamid
SMIL C(C(=O)N)Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoacetamide
Smeltepunkt 87 °C til 90 °C
Lineær formel BrCH2CONH2
Mængde 25 g
FN nummer UN2923
Beilstein 1739073
Formel vægt 137.97
Procent renhed 98%