Få mere at vide
2-Bromoacetamide, 98%
Artikelnummer. 11483904
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11483904 5 g 5g
11493904 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11483904 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11926.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 683-57-8 | C2H4BrNO | 137.964 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 683-57-8
Molekylær formel C2H4BrNO
Molekylvægt (g/mol) 137.964
MDL nummer MFCD00008025
InChI nøgle JUIKUQOUMZUFQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetamide, acetamide, 2-bromo, 2-bromo-acetamide, alpha-bromoacetamide, bromacetamide, bromoacetoamide, bromo acetamide, 2-bromoacetoamide, 2-bromo acetamide, sjyhcabiktp@
PubChem CID 69632
IUPAC navn 2-bromacetamid
SMIL C(C(=O)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoacetamide
Smeltepunkt 87°C to 90°C
Lineær formel BrCH2CONH2
Mængde 5 g
FN nummer UN2923
Beilstein 1739073
Formel vægt 137.97
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromoacetamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromoacetamide