Få mere at vide
2-Bromo (S)-Carbidopa, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo (S)-Carbidopa |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13BrN2O4/c1-10(13-12,9(16)17)4-5-2-7(14)8(15)3-6(5)11/h2-3,13-15H,4,12H2,1H3,(H,16,17)/t10-/m0/s1 |
| Formel vægt | 304.0059 |