Få mere at vide
2-Bromo-p-xylen, 98+%
Artikelnummer. 11476927
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11476927 100 g 100g
11466927 25 g 25g
11486927 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14358.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 553-94-6 | C8H9Br | 185,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 553-94-6
Molekylær formel C8H9Br
Molekylvægt (g/mol) 185.06
MDL nummer MFCD00000074
InChI nøgle QXISTPDUYKNPLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethylbromobenzene, 2-bromo-p-xylene, 1-bromo-2,5-dimethylbenzene, benzene, 2-bromo-1,4-dimethyl, bromo-p-xylene, 2-bromo-1,4-dimethyl-benzene, 2,5-xylyl bromide, 2-bromo-1,4-xylene, 2,5-dimethylphenyl bromide, p-xylene, 2-bromo
PubChem CID 11121
IUPAC navn 2-brom-1,4-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C)C(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-p-xylene
Smeltepunkt 9 °C til 10 °C
Tæthed 1.347
Mængde 100 g
Brydningsindeks 1.551
Beilstein 2040350
Kogepunkt 199 °C til 201 °C
Formel vægt 185.07
Procent renhed ≥98%