Få mere at vide
2-bromo-N,N-dimethylpropanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-bromo-N,N-dimethylpropanamide |
| CAS | 54537-47-2 |
| Molekylær formel | C5H10NOBr |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10BrNO/c1-4(6)5(8)7(2)3/h4H,1-3H3 |
| SMIL | CC(Br)C(=O)N(C)C |
| IUPAC navn | 2-bromo-N,N-dimethylpropanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.04 |
| Formel vægt | 178.9946 |