Få mere at vide
2-brom-N,N-diethylethylaminhydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10061554 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10061554 25 g Glasflaske 25g
10091264 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10061554 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426860250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1069-72-3 | C6H15Br2N | 261.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1069-72-3
Molekylær formel C6H15Br2N
Molekylvægt (g/mol) 261.00
MDL nummer MFCD00040376
InChI nøgle HLMHCDKXKXBKQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-diethylamino ethyl bromide hydrobromide, 2-bromo-n,n-diethylethylamine hydrobromide, 2-bromoethyldiethylammonium bromide, 2-bromoethyl diethylamine hydrobromide, 2-bromo-n,n-diethylethanaminium bromide, 2-bromotriethylamine hydrobromide, 2-bromoethyldiethylamine hydrobromide, diethylaminoethyl bromide hydrobromide, 2-bromo-n,n-diethylethanamine hydrobromide, ethanamine, 2-bromo-n,n-diethyl-, hydrobromide
PubChem CID 70607
IUPAC navn 2-brom-N,N-diethylethanamin;hydrobromid
SMIL [H+].[Br-].CCN(CC)CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-N, N-diethylethylamine hydrobromide
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 211°C to 215°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3CH2)2N(CH2)2Br·HBr
Mængde 25 g
Formel vægt 260.99
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-N,N-diethylethylamine hydrobromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.