missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromo-N-[N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-alanyl]-N-methyl-D-tryptophan Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-N-[N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-alanyl]-N-methyl-D-tryptophan Methyl Ester |
| CAS | 134781-89-8 |
| Molekylær formel | C21 H28 Br N3 O5 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28BrN3O5/c1-12(23-20(28)30-21(2,3)4)18(26)25(5)16(19(27)29-6)11-14-13-9-7-8-10-15(13)24-17(14)22/h7-10,12,16,24H,11H2,1-6H3,(H,23,28)/t12-,16?/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)C(Cc1c(Br)[nH]c2ccccc12)N(C)C(=O)[C@H](C)NC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | methyl 3-(2-bromo-1H-indol-3-yl)-2-[methyl-[(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoyl]amino]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 482.368 |
| Formel vægt | 481.121 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?