missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromo-N-methoxy-N-methylbenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-N-methoxy-N-methylbenzamide |
| CAS | 899425-05-9 |
| Molekylær formel | C9 H10 Br N O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10BrNO2/c1-11(13-2)9(12)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | CON(C)C(=O)c1ccccc1Br |
| IUPAC navn | 2-bromo-N-methoxy-N-methylbenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.085 |
| Formel vægt | 242.989 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?