Få mere at vide
2-Bromo-N-[4-nitro-2-(phenyl-carbonyl)phenyl]acetamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049253
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30049253 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30049253 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0078.03
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Bromo-N-[4-nitro-2-(phenyl-carbonyl)phenyl]acetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-N-[4-nitro-2-(phenyl-carbonyl)phenyl]acetamide
CAS 2011-70-3
Analyt- eller komponentnavne 2-Bromo-N-[4-nitro-2-(phenyl-carbonyl)phenyl]acetamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H11 Br N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Bromo-N-[4-nitro-2-(phenyl-carbonyl)phenyl]acetamide, Nitrazepam Imp. C (EP), Nitrazepam Impurity C
InChI formel InChI=1S/C15H11BrN2O4/c16-9-14(19)17-13-7-6-11(18(21)22)8-12(13)15(20)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,17,19)
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)CBr)c(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn N-(2-benzoyl-4-nitrophenyl)-2-bromoacetamide
Molekylvægt (g/mol) 363.16
Mængde 50 mg
Formel vægt 361.9902 g/mol