missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Bromo-N-[4-chlor-2-(trifluoracetyl)phenyl]acetamid, TRC

Artikelnummer. 30335189
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30335189 100 mg
30337328 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30335189 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB682585100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-N-[4-chloro-2-(trifluoroacetyl)phenyl]acetamide
CAS 253668-48-3
Molekylær formel C10H6BrClF3NO2
Mængde 100 mg
Synonym 2-Bromo-N-[4-chloro-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)phenyl]acetamide
InChI formel InChI=1S/C10H6BrClF3NO2/c11-4-8(17)16-7-2-1-5(12)3-6(7)9(18)10(13,14)15/h1-3H,4H2,(H,16,17)
SMIL ClC1=CC=C(NC(CBr)=O)C(C(C(F)(F)F)=O)=C1
IUPAC navn 2-bromo-N-(4-chlor-2-(2,2,2-trifluoracetyl)phenyl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 344.51
Formel vægt 342.92
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.