Få mere at vide
2-Bromo-N-[4-bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]acetamide, Mikromol™
Beskrivelse
2-Bromo-N-[4-bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]acetamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-N-[4-bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]acetamide |
| CAS | 1694-64-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Bromo-N-[4-bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]acetamide |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C14 H10 Br2 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Bromo-N-[4-bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]acetamide, Bromazepam Imp. E (EP), Bromazepam Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10Br2N2O2/c15-8-13(19)18-11-5-4-9(16)7-10(11)14(20)12-3-1-2-6-17-12/h1-7H,8H2,(H,18,19) |
| SMIL | BrCC(=O)Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccn2 |
| IUPAC navn | 2-bromo-N-[4-bromo-2-(pyridine-2-carbonyl)phenyl]acetamide |
| Vis mere |