missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromo-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]acetamide(Clonazepam Impurity), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-2'-(2-chlorobenzoyl)-4'-nitroacetanilide |
| CAS | 52130-87-7 |
| Molekylær formel | C15 H10 Br Cl N2 O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Bromo-2'-(2-chlorobenzoyl)-4'-nitroacetanilide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10BrClN2O4/c16-8-14(20)18-13-6-5-9(19(22)23)7-11(13)15(21)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7H,8H2,(H,18,20) |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)CBr)c(c1)C(=O)c2ccccc2Cl |
| IUPAC navn | 2-bromo-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 397.61 |
| Formel vægt | 395.9512 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?