Få mere at vide
2-Bromo-m-xylen, 98+%
Artikelnummer. 11414494
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
250g
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11414494 250 g 250g
11404494 10 g 10g
11369659 25 g 25g
11379659 100 g 100g
11389659 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11414494 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13130.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 576-22-7 | C8H9Br | 185,064 g/mol
2-brom-m-xylen er blevet brugt til at fremstille 2,2,4,6,6-pentamethylbiphenyl. Det bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Brom
-m-xylen er blevet brugt til at fremstille 2,2′ ,4,6,6′ -pentamethylbiphenyl. Det bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed
Opløselig i vandig opløsning. Meget opløselig i ethanol, opløselig i acetone og benzen.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler. Bør opbevares i en tæt lukket beholder. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 576-22-7
Molekylær formel C8H9Br
Molekylvægt (g/mol) 185.064
MDL nummer MFCD00000075
InChI nøgle MYMYVYZLMUEVED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylbromobenzene, 2-bromo-m-xylene, 1-bromo-2,6-dimethylbenzene, benzene, 2-bromo-1,3-dimethyl, 2,6-dimethyl bromobenzene, m-xylene, 2-bromo, 2,6-dimethylphenyl bromide, 2-bromo-meta-xylene, 2-bromo-1,3-dimethyl-benzene, pubchem3206
PubChem CID 68471
IUPAC navn 2-brom-1,3-dimethylbenzen
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-m-xylene
Smeltepunkt -10 °C
Tæthed 1.384
Mængde 250 g
Brydningsindeks 1.555
Beilstein 1929780
Kogepunkt 205 °C til 206 °C
Opløselighedsinformation Opløselig i vandig opløsning. Meget opløselig i ethanol, opløselig i acetone og benzen.
Formel vægt 185.07
Procent renhed ≥98%