Få mere at vide
2-Bromo-L-phenylalanine, 95%
Artikelnummer. 15419668
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15419668 1 g 1g
15439668 250 mg 250mg
15429668 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15419668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63141.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42538-40-9 | C9H10BrNO2 | 244.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42538-40-9
Molekylær formel C9H10BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 244.09
MDL nummer MFCD03092958
InChI nøgle JFVLNTLXEZDFHW-QMMMGPOBSA-N
Synonym l-2-bromophenylalanine, 2-bromo-l-phenylalanine, s-2-amino-3-2-bromophenyl propanoic acid, 2-bromophenylalanine, 2s-2-amino-3-2-bromophenyl propanoic acid, h-phe 2-br-oh, o-bromo-l-phenylalanine, l-2-br-phe-oh, s-2-bromophenylalanine, l-2-bromophe
PubChem CID 193338
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(2-bromphenyl)propansyre
SMIL N[C@@H](CC1=CC=CC=C1Br)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-L-phenylalanine
Farve Hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 244.09
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver