missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Bromo Carbidopa, TRC

Artikelnummer. 30329035
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30329035 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30329035 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6820755MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Bromo Carbidopa
CAS 1246817-47-9
Molekylær formel C10H13BrN2O4
Mængde 5 mg
Synonym 2-Bromo-alpha-hydrazinyl-4,5-dihydroxy-alpha-methylbenzenepropanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H13BrN2O4/c1-10(13-12,9(16)17)4-5-2-7(14)8(15)3-6(5)11/h2-3,13-15H,4,12H2,1H3,(H,16,17)
SMIL CC(Cc1cc(O)c(O)cc1Br)(NN)C(=O)O
IUPAC navn 3-(2-bromo-4,5-dihydroxyphenyl)-2-hydrazinyl-2-methylpropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 305.13
Formel vægt 304.0059
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.