missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Bromo Alpha-Ergocryptine Mesylate, TRC

Artikelnummer. 30136982
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136982 10 mg
30133147 50 mg
30009273 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136982 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68260010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 22260-51-1
Molekylær formel C32 H40 Br N5 O5 . C H4 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 750.7
Synonym Bromocriptine mesilate, (6aR,9R)-5-Bromo-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-10b-hydroxy-2-(1-methylethyl)-5-(2-methylpropyl)-3,6-dioxooctahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide monomethanesulfonate, Ergotaman-3',6',18-trione, 2-bromo-12'-hydroxy-2'-(1-methylethyl)-5'-(2-methylpropyl)-, (5α)-, methanesulfonate (1:1), Ergocryptine, 2-bromo-, monomethanesulfonate (salt) (8CI), Ergotaman-3',6',18-trione, 2-bromo-12'-hydroxy-2'-(1-methylethyl)-5'-(2-methylpropyl)-, (5'α)-, monomethanesulfonate (salt) (9CI), 8H-Oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazine, ergotaman-3',6',18-trione deriv., Indolo[4,3-fg]quinoline, ergotaman-3',6',18-trione deriv., (+)-Bromocriptine methanesulfonate, Bagren, Bromocriptine mesylate, Bromocriptine methanesulfonate, Bromocryptine mesylate, Bromocryptine methanesulfonate, CB 154, Cycloset, Parlodel, Pravidel
IUPAC navn (6aR,9R)-5-Bromo-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-10b-hydroxy-2-(1-methylethyl)-5-(2-methylpropyl)-3,6-dioxooctahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide methanesulfonate
SMIL CC(C)C[C@@H]1N2C(=O)[C@](NC(=O)[C@H]3CN(C)[C@@H]4Cc5c(Br)[nH]c6cccc(C4=C3)c56)(O[C@@]2(O)[C@@H]7CCCN7C1=O)C(C)C.CS(=O)(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bromocriptine mesylate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C32H40BrN5O5.CH4O3S/c1-16(2)12-24-29(40)37-11-7-10-25(37)32(42)38(24)30(41)31(43-32,17(3)4)35-28(39)18-13-20-19-8-6-9-22-26(19)21(27(33)34-22)14-23(20)36(5)15-18;1-5(2,3)4/h6,8-9,13,16-18,23-25,34,42H,7,10-12,14-15H2,1-5H3,(H,35,39);1H3,(H,2,3,4)/t18-,23-,24+,25+,31-,32+;/m1./s1
Formel vægt 749.2094
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.