Få mere at vide
2-Bromo Alpha-Ergocryptine Mesylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromocriptine mesylate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H40BrN5O5.CH4O3S/c1-16(2)12-24-29(40)37-11-7-10-25(37)32(42)38(24)30(41)31(43-32,17(3)4)35-28(39)18-13-20-19-8-6-9-22-26(19)21(27(33)34-22)14-23(20)36(5)15-18;1-5(2,3)4/h6,8-9,13,16-18,23-25,34,42H,7,10-12,14-15H2,1-5H3,(H,35,39);1H3,(H,2,3,4)/t18-,23-,24+,25+,31-,32+;/m1./s1 |
| Formel vægt | 749.2094 |