Få mere at vide
2-Bromo-9,9-dioctyl Fluorene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-9,9-dioctyl Fluorene |
| CAS | 302554-80-9 |
| Molekylær formel | C29H41Br |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H41Br/c1-3-5-7-9-11-15-21-29(22-16-12-10-8-6-4-2)27-18-14-13-17-25(27)26-20-19-24(30)23-28(26)29/h13-14,17-20,23H,3-12,15-16,21-22H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2ccccc2c3ccc(Br)cc13 |
| IUPAC navn | 2-bromo-9,9-dioctylfluorene |
| Molekylvægt (g/mol) | 469.54 |
| Formel vægt | 468.2392 |