Få mere at vide
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene, 98%
Artikelnummer. 15422039
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422039 5 g 5g
15432039 25 g 25g
15442039 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15422039 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64732.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 28320-31-2 | C15H13Br | 273.173 g/mol
Dette materiale er en populær syntetisk forløber for OLED-materialer. Bruges også til at lave enheder, der effektivt udsender en dyb blå farve.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dette materiale er en populær syntetisk forløber for OLED-materialer. Bruges også til at lave enheder, der effektivt udsender en dyb blå farve.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 28320-31-2
Molekylær formel C15H13Br
Molekylvægt (g/mol) 273.173
MDL nummer MFCD09261272
InChI nøgle MBHPOBSZPYEADG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-9,9-dimethyl-9h-fluorene, 9,9-dimethyl-2-bromofluorene, 9h-fluorene, 2-bromo-9,9-dimethyl, 2-bromo-9,9-dimethyl-fluorene, 2-bromo-9,9-dimethylfluoren, ksc494q3r, 2-bromo-9,9-dimethyl fluorene, 9,9-dimethyl-2-bromofluorenone, 2-bromo-9,9-dimethylfluorene
PubChem CID 10945606
IUPAC navn 2-brom-9,9-dimethylfluoren
SMIL CC1(C2=CC=CC=C2C3=C1C=C(C=C3)Br)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-9,9-dimethylfluorene
Smeltepunkt 57°C to 62°C
Mængde 5 g
Beilstein 2524870
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 273.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof